accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2NNNOOHHOHOOHN

CAS RN 29851-57-8

IUPAC Nombre: 6-amino-9-[3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-8,9-dihydro-7H-purin-8-one
Sinónimos: 6-amino-9-[3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-7H-purin-8-one
Peso molecular (g/mol): 283.24
Fórmula molecular: C10H13N5O5
InChi Key: UEHOMUNTZPIBIL-UHFFFAOYNA-N
SMILES: NC1=C2NC(=O)N(C3OC(CO)C(O)C3O)C2=NC=N1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados