CAS RN 29734-68-7
IUPAC Nombre:
(1S,16R)-16-methoxy-4-oxo-5-oxa-10-azatetracyclo[8.7.0.0¹,¹³.0²,⁷]heptadeca-2(7),14-dien-10-ium bromide
Sinónimos:
(1S,16R)-16-methoxy-4-oxo-5-oxa-10-azatetracyclo[8.7.0.0¹,¹³.0²,⁷]heptadeca-2(7),14-dien-10-ium bromide
Peso molecular (g/mol):
356.26
Fórmula molecular:
C16H22BrNO3
InChi Key:
ITZHVVLSHDXSIJ-WDXUOIDCSA-N
SMILES:
[Br-].CO[C@@H]1C[C@@]23C(CC[NH+]2CCC2=C3CC(=O)OC2)C=C1
1
–
1
de
1
resultados
1
Tocris Bioscience™ Dihydro-β-erythroidine hydrobromide
CAS: 29734-68-7 Fórmula molecular: C16H22BrNO3