accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CCH3OSOOOCH3H3C

CAS RN 2973-10-6

IUPAC Nombre: bis(propan-2-yl) sulfate
Sinónimos: diisopropyl sulfate
Peso molecular (g/mol): 182.23
Fórmula molecular: C6H14O4S
InChi Key: HWBLTYHIEYOAOL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)OS(=O)(=O)OC(C)C
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados