accessibility menu, dialog, popup

UserName

ZnClCl

CAS RN 29604-34-0

IUPAC Nombre:
Sinónimos:
Peso molecular (g/mol):
Fórmula molecular:
InChi Key:
SMILES:
Peso molecular (g/mol) 
  • (6)
  • (3)
Cantidad 
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
Forma física 
  • (3)
  • (3)
Grado 
  • (3)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (6)
  • (3)
  • (6)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (3)