CAS RN 2958-05-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
3,12-Diketo-5Beta-colanoico, TRC
CAS: 2958-05-6 Fórmula molecular: C24H36O4 Peso molecular (g/mol): 388.54 Sinónimo: 3,12-Dioxodeoxycholic Acid,Dehydrodeoxycholic Acid,(5beta)-3,12-Dioxocholan-24-oic Acid,5b-CHOLANIC ACID-3,12-DIONE SMILES: C[C@H](CCC(=O)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC(=O)[C@]12C