accessibility menu, dialog, popup

UserName

H2NOSOHOO

CAS RN 2950-43-8

IUPAC Nombre: (aminooxy)sulfonic acid
Sinónimos: aminooxysulfonic acid
Peso molecular (g/mol): 113.09
Fórmula molecular: H3NO4S
InChi Key: DQPBABKTKYNPMH-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NOS(O)(=O)=O
Cantidad 
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
Forma física 
  • (3)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (3)