CAS RN 29491-75-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Tocris Bioscience™ 8MDP
Potent equilibrative nucleoside transporter (ENT) inhibitor
2