CAS RN 29218-27-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Toloxatone, MedChemExpress
MedChemExpress Toloxatone (MD 69276) is a reversible monoamine oxidase A (MAOA) inhibitor. Antidepressant.