CAS RN 29118-61-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Fructosa-prolina (mezcla de diastereomeros), TRC
CAS: 29118-61-4 Fórmula molecular: C11H19NO7 Peso molecular (g/mol): 277.27 Sinónimo: 1-(1-Deoxy-D-fructos-1-yl)-L-proline,(S)-1-(2-Carboxy-1-pyrrolidinyl)-1-deoxy-D-fructose,1-Deoxy-1-L-proline-D-fructose,1-Deoxy-1-L-prolino-D-fructose; SMILES: C1C[C@H](N(C1)CC(=O)[C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O)O)O)C(=O)O