CAS RN 2901113-25-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Tocris Bioscience™ JP-2-196 alkyne
RNF126 chemical handle; alkyne functionalized version of JP-2-196 (Cat. No. 8046).