CAS RN 2901-66-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Éster Metílico de Ácido Reserpico, TRC
CAS: 2901-66-8 Fórmula molecular: C23H30N2O5 Peso molecular (g/mol): 414.49 Sinónimo: Methyl reserpate,Methyl reserpinolate,NSC 81464,(3β,16β,17α,18β,20α)-18-Hydroxy-11,17-dimethoxy-yohimban-16-carboxylic Acid Methyl Ester Nombre IUPAC: metilo (1R,15S,17R,18R,19S,20S)-17-hidroxi-6,18-dimetoxi-1,3,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21-dodecahidroyohimban-19-carboxilato SMILES: COC1=CC2=C(C=C1)C3=C([C@H]4C[C@H]5[C@H](C[C@H]([C@@H]([C@H]5C(=O)OC)OC)O)CN4CC3)N2