CAS RN 28897-58-7
IUPAC Nombre:
(2E)-2-methylhex-2-enoate
Sinónimos:
(2E)-2-methylhex-2-enoate
Peso molecular (g/mol):
127.16
Fórmula molecular:
C7H11O2
InChi Key:
AKOVMBAFZSPEQU-AATRIKPKSA-M
SMILES:
CCC\C=C(/C)C([O-])=O
1
–
1
de
1
resultados
1
2-Metilhexa-2-ácido enoico, TRC
CAS: 28897-58-7 Fórmula molecular: C7H12O2 Peso molecular (g/mol): 128.17 Nombre IUPAC: (E)-2-metilhex-2-ácido enoico SMILES: CCC\C=C(/C)\C(=O)O