CAS RN 2882-18-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2-Hidroxi-3-fenilpirazina, TRC
CAS: 2882-18-0 Fórmula molecular: C10 H8 N2 O Peso molecular (g/mol): 172.18 Sinónimo: 3-Phenyl-2(1H)-pyrazinone,Pyrazinol, 3-phenyl- (6CI,7CI,8CI),2-Hydroxy-3-phenylpyrazine,3-Phenyl-1H-pyrazin-2-one,3-Phenyl-2-pyrazinol Nombre IUPAC: 3-fenil-1H-pirazina-2-una SMILES: O=C1NC=CN=C1c2ccccc2