CAS RN 2880-89-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
5-clorouridina, TRC
CAS: 2880-89-9 Fórmula molecular: C9 H11 Cl N2 O6 Peso molecular (g/mol): 278.65 Nombre IUPAC: 5-cloro-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolán-2-il]pirimidina-2,4-diona SMILES: OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=C(Cl)C(=O)NC2=O