accessibility menu, dialog, popup

UserName

FClFNF

CAS RN 2879-42-7

IUPAC Nombre: 3-chloro-2,5,6-trifluoropyridine
Sinónimos: 3-chloro-2,5,6-trifluoropyridine
Peso molecular (g/mol): 167.52
Fórmula molecular: C5HClF3N
InChi Key: OROKHXKJSDPRET-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC1=CC(Cl)=C(F)N=C1F

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados