accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 28772-56-7

IUPAC Nombre: 3-(3-{4'-bromo-[1,1'-biphenyl]-4-yl}-3-hydroxy-1-phenylpropyl)-2-hydroxy-4H-chromen-4-one
Sinónimos: bromadiolone
Peso molecular (g/mol): 527.41
Fórmula molecular: C30H23BrO4
InChi Key: IUZFQERQUZLNKQ-UHFFFAOYNA-N
SMILES: OC(CC(C1=CC=CC=C1)C1=C(O)OC2=CC=CC=C2C1=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(Br)C=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados