CAS RN 287111-30-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido Decanoico-1,2-13C2, TRC
CAS: 287111-30-2 Fórmula molecular: C8 13C2 H20 O2 Peso molecular (g/mol): 174.25 Sinónimo: 1-Decanoic Acid-13C2,1-Nonanecarboxylic Acid-13C2,Capric Acid-13C2,Caprinic Acid-13C2,Caprynic Acid-13C2,Decoic Acid-13C2,Decylic Acid-13C2,Emery 659-13C2,Lunac 10-95-13C2,Lunac 10-98-13C2,Lunac 10-98E-13C2,NAA 102-13C2,NSC 5025-13C2,Prifac 2906-13C2,Prifac 296-13C2,n-Capric Acid-13C2,n-Decanoic Acid-13C2,n-Decoic Acid-13C2,n-Decylic Acid-13C2 Nombre IUPAC: (1,2-^{13}C_{2})ácido decanoico SMILES: CCCCCCCC[13CH2][13C](=O)O