CAS RN 286834-80-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
5-APB HCl (clorhidrato de 1-benzofuran-5-ilpropan-2-amina; clorhidrato de 5-(2-aminopropil)benzofurano) 1,0 mg/ml en metanol (como base libre), LoGiCal
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.