CAS RN 28610-31-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Desmetil Icaritina, TRC
CAS: 28610-31-3 Fórmula molecular: C20 H18 O6 Peso molecular (g/mol): 354.35 Sinónimo: 3,5,7-Trihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-8-(3-methyl-2-buten-1-yl)-4H-1-benzopyran-4-one,3,4',5,7-Tetrahydroxy-8-(3-methyl-2-butenyl)flavone,4'-Desmethylicaritin,8-Prenylkaempferol,De-O-methylanhydroicaritin,Noranhydroicaritin Nombre IUPAC: 3,5,7-trihidroxi-2-(4-hidroxifenil)-8-(3-metilbut-2-enil)cromen-4-una SMILES: CC(=CCc1c(O)cc(O)c2C(=O)C(=C(Oc12)c3ccc(O)cc3)O)C