CAS RN 28484-70-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
1-Tetratriacontanol, TRC
CAS: 28484-70-0 Fórmula molecular: C34 H70 O Peso molecular (g/mol): 494.92 Sinónimo: Geddyl Alcohol,Sapiol,Tetratriacontyl Alcohol Nombre IUPAC: Tetratriacontan-1-OL SMILES: CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO