accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NHONOH2N

CAS RN 284462-37-9

IUPAC Nombre: 4-(4-aminophenoxy)-N-methylpyridine-2-carboxamide
Sinónimos: 4-(4-aminophenoxy)-N-methylpyridine-2-carboxamide
Peso molecular (g/mol): 243.27
Fórmula molecular: C13H13N3O2
InChi Key: RXZZBPYPZLAEFC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CNC(=O)C1=NC=CC(OC2=CC=C(N)C=C2)=C1
Industry Type 
  • (1)
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados