CAS RN 2828775-74-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
1-Lauroil-2-miristoil-3-cloropropanediol, TRC
CAS: 2828775-74-0 Fórmula molecular: C29H55ClO4 Peso molecular (g/mol): 503.2 Nombre IUPAC: (S)-1-cloro-3-(dodecanoiloxi)propano-2-il tetradecanoato SMILES: O=C(CCCCCCCCCCCCC)O[C@H](CCl)COC(CCCCCCCCCCC)=O