CAS RN 28120-03-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Clorhidrato de Timozolina, TRC
CAS: 28120-03-8 Fórmula molecular: C14 H20 N2 O . Cl H Peso molecular (g/mol): 268.78 Sinónimo: 1H-Imidazole, 4,5-dihydro-2-[[5-methyl-2-(1-methylethyl)phenoxy]methyl]-, hydrochloride (1:1),1H-Imidazole, 4,5-dihydro-2-[[5-methyl-2-(1-methylethyl)phenoxy]methyl]-, monohydrochloride (9CI),2-Imidazoline, 2-[(thymyloxy)methyl]-, monohydrochloride (8CI),2-(Thymyloxymethyl)glyoxalidine hydrochloride,Thymazen,Tymazoline hydrochloride Nombre IUPAC: 2-[(5-metil-2-propano-2-ilfenoxi)metil]-4,5-dihidro-1H-imidazol; Cloruro SMILES: Cl.CC(C)c1ccc(C)cc1OCC2=NCCN2