accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3CCH3OOHN

CAS RN 2812-46-6

IUPAC Nombre: tert-butyl pyrrolidine-2-carboxylate
Sinónimos: tert-butyl pyrrolidine-2-carboxylate
Peso molecular (g/mol): 171.24
Fórmula molecular: C9H17NO2
InChi Key: XJJBXZIKXFOMLP-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(C)(C)OC(=O)C1CCCN1
Peso molecular (g/mol) 
  • (4)
  • (3)
Cantidad 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
Porcentaje de pureza 
  • (2)
  • (2)
Punto de ebullición 
  • (2)
Forma física 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (4)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)