CAS RN 2804-05-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Azaperol, TRC
CAS: 2804-05-9 Fórmula molecular: C19 H24 F N3 O Peso molecular (g/mol): 329.41 Sinónimo: 1-Piperazinebutanol, α-(p-fluorophenyl)-4-(2-pyridyl)- (6CI,8CI),α-(4-Fluorophenyl)-4-(2-pyridinyl)-1-piperazinebutanol,Azaperol,Dihydroazaperone Nombre IUPAC: 1-(4-fluorofenil)-4-(4-piridina-2-ilpiperazina-1-il)butan-1-ol SMILES: OC(CCCN1CCN(CC1)c2ccccn2)c3ccc(F)cc3