CAS RN 27960-21-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(2E)-3-Metil-2-hexenoico Ácido, TRC
CAS: 27960-21-0 Fórmula molecular: C7H12O2 Peso molecular (g/mol): 128.17 Sinónimo: (E)-3-Methyl-2-hexenoic Acid,trans-3-Methyl-2-hexenoic Acid Nombre IUPAC: (E)-3-metilhex-2-ácido enoico SMILES: CCC\C(=C\C(=O)O)\C