CAS RN 27867-05-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Clorhidrato de Levobunolol (Cloruro de R-Bulolol), TRC
CAS: 27867-05-6 Fórmula molecular: C17 H25 N O3 . Cl H Peso molecular (g/mol): 327.85 Sinónimo: 1(2H)-Naphthalenone, 5-[(2R)-3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]-3,4-dihydro-, hydrochloride (1:1),1(2H)-Naphthalenone, 5-[3-(tert-butylamino)-2-hydroxypropoxy]-3,4-dihydro-, hydrochloride, (+)- (8CI),1(2H)-Naphthalenone, 5-[3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]-3,4-dihydro-, hydrochloride, (R)- (9CI),(+)-Bunolol hydrochloride,d-Bunolol hydrochloride,(R)-Bunolol hydrochloride Nombre IUPAC: 5-[(2R)-3-(tert-butilamino)-2-hidroxipropoxi]-3,4-dihidro-2H-naftalen-1-uno; Cloruro SMILES: Cl.CC(C)(C)NC[C@@H](O)COc1cccc2C(=O)CCCc12