CAS RN 2778-42-9
IUPAC Nombre:
1,3-bis(2-isocyanatopropan-2-yl)benzene
Sinónimos:
1,3-bis(2-isocyanatopropan-2-yl)benzene
Peso molecular (g/mol):
244.29
Fórmula molecular:
C14H16N2O2
InChi Key:
AZYRZNIYJDKRHO-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC(C)(N=C=O)C1=CC(=CC=C1)C(C)(C)N=C=O
1
–
3
de
3
resultados
1
1,3-bis(2-isocianato-2-propil)benceno, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
1,3-bis(2-isocianato-2-propil)benceno, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
1,3-bis(2-isocianato-2-propil)benceno, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.