CAS RN 27741-01-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Geniposidic acid, MedChemExpress
MedChemExpress Geniposidic acid is an effective anticancer and radioprotection agent.