accessibility menu, dialog, popup

UserName

HClH2NOOOHO

CAS RN 27724-96-5

IUPAC Nombre: hydrogen 3-{4-[4-(aminomethyl)cyclohexanecarbonyloxy]phenyl}propanoic acid chloride
Sinónimos: hydrogen cetraxate chloride
Peso molecular (g/mol): 341.83
Fórmula molecular: C17H24ClNO4
InChi Key: USROQQUKEBHOFF-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [H+].[Cl-].NCC1CCC(CC1)C(=O)OC1=CC=C(CCC(O)=O)C=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados