CAS RN 27653-67-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Trimetoprim 3-N-óxido, TRC
CAS: 27653-67-4 Fórmula molecular: C14 H18 N4 O4 Peso molecular (g/mol): 306.3171 Sinónimo: Trimethoprim 3-oxide,2,4-Diamino-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)pyrimidine 3-Oxide Nombre IUPAC: 3-oxido-5-[(3,4,5-trimetoxifenil)metil]pirimidina-3-io-2,4-diamina SMILES: COc1cc(Cc2cnc(N)[n+]([O-])c2N)cc(OC)c1OC