CAS RN 27619-93-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Sodio 1H, 1H, 2H, 2H-Perfluorohexano Sulfonato, TRC
CAS: 27619-93-8 Fórmula molecular: C6 H4 F9 O3 S . Na Peso molecular (g/mol): 350.13 Sinónimo: 1-Hexanesulfonic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluoro-, sodium salt (1:1),1-Hexanesulfonic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluoro-, sodium salt (8CI,9CI),1H,1H,2H,2H-Perfluorohexanesulfonic acid sodium Nombre IUPAC: sodio; 3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorohexano-1-sulfonato SMILES: [Na+].[O-]S(=O)(=O)CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F