CAS RN 275801-62-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Tocris Bioscience™ GLP-2 (3-33)
Peptide antagonist of glucagon-like peptide-2 (GLP-2) receptor