CAS RN 27546-60-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
4-Penten-1-Aminoamina Clorhidrato, TRC
CAS: 27546-60-7 Fórmula molecular: C5H11N • HCl Peso molecular (g/mol): 85.153646 Sinónimo: 4-Pentenylamine Hydrochloride,1-Amino-4-pentene Hydrochloride,4-Penten-1-ylamine Hydrochloride,4-Pentenamine Hydrochloride,5-Aminopent-1-ene Hydrochloride Nombre IUPAC: pent-4-en-1-amine; Cloruro SMILES: C=CCCCN.Cl