accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3ONHOH

CAS RN 27489-60-7

IUPAC Nombre: N-(4-hydroxycyclohexyl)acetamide
Sinónimos: N-(4-hydroxycyclohexyl)acetamide
Peso molecular (g/mol): 157.21
Fórmula molecular: C8H15NO2
InChi Key: HWAFCRWGGRVEQL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(=O)NC1CCC(O)CC1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados