CAS RN 2747-91-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Dihidrocloruro de cadaverina-15N2, TRC
CAS: 2747-91-3 Fórmula molecular: C5 H14 15N2 Peso molecular (g/mol): 104.165 Sinónimo: 1,5-Pentanediamine-15N2 Dihydrochloride,1,5-Amylene Diamine-15N2 Dihydrochloride,1,5-Diamino-n-pentane,1,5-Diaminopentane-15N2 Dihydrochloride,1,5-Pentamethylenediamine-15N2 Dihydrochloride,Pentamethylenediamine-15N2 Dihydrochloride,α,ω-Pentanediamine-15N2 Dihydrochloride Nombre IUPAC: Pentano-1,5-Di(^{15}N_{2})amina SMILES: [15NH2]CCCCC[15NH2]