CAS RN 27372-03-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Éster etílico de ácido 3-hidroxi-2-metilbutanoico (mezcla de diastereomeros), TRC
CAS: 27372-03-8 Fórmula molecular: C7H14O3 Peso molecular (g/mol): 146.18 Sinónimo: Ethyl 3-Hydroxy-2-methylbutyrate,3-Hydroxy-2-methyl-butyric Acid Ethyl Ester Nombre IUPAC: Etil 3-hidroxi-2-metilbutanoato SMILES: CCOC(=O)C(C)C(C)O