CAS RN 2734-48-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
3-(1H-Pirazol-1-il)alanina, TRC
CAS: 2734-48-7 Fórmula molecular: C6H9N3O2 Peso molecular (g/mol): 155.15 Sinónimo: (alphaS)-alpha-Amino-1H-pyrazole-1-propanoic Acid,L-beta-(1-Pyrazolyl)alanine,beta-(Pyrazol-1-yl)-L-alanine,beta-Pyrazolyl-L-alanine Nombre IUPAC: (2S)-2-amino-3-pirazol-1-ilpropanoico SMILES: N[C@@H](Cn1cccn1)C(=O)O