CAS RN 2733160-00-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Monoisopropil ftalato-d4, TRC
CAS: 2733160-00-2 Fórmula molecular: C11 D4 H8 O4 Peso molecular (g/mol): 212.2352 Sinónimo: mono-iso-Propyl Phthalate-3,4,5,6-d4,Monoisopropyl Phthalate-d4,Phthalic Acid Monoisopropyl Ester-d4,Phthalic Acid-d4 Monoisopropyl Ester,Monoisopropyl Phthalate-3,4,5,6-D4 Nombre IUPAC: 2,3,4,5-tetradeuterio-6-propano-2-ácido iloxicarbonilbenzoico SMILES: [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OC(C)C)c(C(=O)O)c1[2H]
2
mono-iso-propil ftalato-3,4,5,6-d4, CDN
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.