CAS RN 2731368-77-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
2
Clorhidrato de 1-óxido de 4-[(RS)-6-carboxi-9-fluoro-3-metil-7-oxo-2,3-dihidro-7H-pirido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazina-10-il]-1-metilpiperazina (clorhidrato de N-óxido de ofloxacina), Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.