CAS RN 2726145-01-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Clorhidrato de 2-metil-3-vinil-6,7,8,9-tetrahidro-4H-pirido[1,2-a]pirimidin-4-ona, Mikromol
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.