accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COONNHNCH3H3CCH3CH3

CAS RN 2725-22-6

IUPAC Nombre: 6-[4,6-bis(2,4-dimethylphenyl)-2,5-dihydro-1,3,5-triazin-2-ylidene]-2-(octyloxy)cyclohexa-2,4-dien-1-one
Sinónimos: 6-[4,6-bis(2,4-dimethylphenyl)-5H-1,3,5-triazin-2-ylidene]-2-(octyloxy)cyclohexa-2,4-dien-1-one
Peso molecular (g/mol): 509.69
Fórmula molecular: C33H39N3O2
InChi Key: DUSCWEXFMYJRHL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCCCCCOC1=CC=CC(C1=O)=C1N=C(NC(=N1)C1=CC=C(C)C=C1C)C1=CC=C(C)C=C1C
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados