accessibility menu, dialog, popup

UserName

NaNaOSOOSSSOOO

CAS RN 27206-35-5

IUPAC Nombre: disodium 3-[(3-sulfonatopropyl)disulfanyl]propane-1-sulfonate
Sinónimos: disodium 3-[(3-sulfonatopropyl)disulfanyl]propane-1-sulfonate
Peso molecular (g/mol): 354.38
Fórmula molecular: C6H12Na2O6S4
InChi Key: WIYCQLLGDNXIBA-UHFFFAOYSA-L
SMILES: [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCCSSCCCS([O-])(=O)=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados