CAS RN 26988-87-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
D,L-homotriptófano, TRC
CAS: 26988-87-4 Fórmula molecular: C12 H14 N2 O2 Peso molecular (g/mol): 218.25 Nombre IUPAC: Ácido 2-amino-4-(1H-indol-3-il)butanoico SMILES: NC(CCc1c[nH]c2ccccc12)C(=O)O