accessibility menu, dialog, popup

UserName

ONONNNNNOONOONOO

CAS RN 2691-41-0

IUPAC Nombre: 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazocane
Sinónimos: octogen HMX cyclotetramethylene tetranitramine tetramethylenetetranitramine
Peso molecular (g/mol): 296.16
Fórmula molecular: C4H8N8O8
InChi Key: UZGLIIJVICEWHF-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [O-][N+](=O)N1CN(CN(CN(C1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados