CAS RN 2682-45-3
IUPAC Nombre:
2-methylnaphtho[1,2-d][1,3]thiazole
Sinónimos:
2-methylnaphtho[1,2-d][1,3]thiazole
Peso molecular (g/mol):
199.27
Fórmula molecular:
C12H9NS
InChi Key:
OUXMJRMYZCEVKO-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC1=NC2=C(S1)C=CC1=CC=CC=C21