accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CCH3H3COP(R)OOOP(R)OOCH3CH3H3CCH3H3CCH3H3CCH3H3C

CAS RN 26741-53-7

IUPAC Nombre: 3,9-bis(2,4-di-tert-butylphenoxy)-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undecane
Sinónimos: weston 626
Peso molecular (g/mol): 604.71
Fórmula molecular: C33H50O6P2
InChi Key: AIBRSVLEQRWAEG-FJGSWBKINA-N
SMILES: CC(C)(C)C1=CC=C(O[P@]2OC[C@]3(CO[P@](OC4=CC=C(C=C4C(C)(C)C)C(C)(C)C)OC3)CO2)C(=C1)C(C)(C)C
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados