CAS RN 26488-97-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
10-Hidroxigeraniol, TRC
CAS: 26488-97-1 Fórmula molecular: C10H18O2 Peso molecular (g/mol): 170.25 Sinónimo: (E,E)-2,6-Dimethyl-2,6-octadiene-1,8-diol,(E,E)-2,6-Dimethylocta-2,6-diene-1,8-diol Nombre IUPAC: (2E,6Z)-2,6-dimetilocta-2,6-dieno-1,8-diol SMILES: OC/C(C)=C/CC/C(C)=C\CO