CAS RN 26340-58-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido gamma-clorocrotónico (~90%), TRC
CAS: 26340-58-9 Fórmula molecular: C4H5O2Cl Peso molecular (g/mol): 120.53 Nombre IUPAC: (E)-4-clorobut-2-ácido enoico SMILES: OC(=O)\C=C\CCl