accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 25956-17-6

IUPAC Nombre: disodium (5E)-5-[2-(2-methoxy-5-methyl-4-sulfonatophenyl)hydrazin-1-ylidene]-6-oxo-5,6-dihydronaphthalene-2-sulfonate
Sinónimos: curry red
Peso molecular (g/mol): 496.42
Fórmula molecular: C18H14N2Na2O8S2
InChi Key: POXPUHKJGLHZEM-VIPPSAFOSA-L
SMILES: [Na+].[Na+].COC1=CC(=C(C)C=C1N\N=C1\C(=O)C=CC2=CC(=CC=C12)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados